PHR9149
7-epi-Paclitaxel
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Paclitaxel impurity E (PhEur), 7-Epipaclitaxel
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Famiglia di API
paclitaxel
Nome Commerciale
TraceCERT®
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32+,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
RCINICONZNJXQF-LYTKHFMESA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download
your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)