PHL89525
(+)-Pinoresinol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Pinoresinol, (+)-Pinoresinol, 4,4′-((1S,3aR,4S,6aR)-Hexahydrofuro[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis(2-methoxyphenol), 4,4′-[(1S,3aR,4S,6aR)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis(2-methoxyphenol)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c4ccc(O)c(OC)c4
InChI
1S/C20H22O6/c1-23-17-7-11(3-5-15(17)21)19-13-9-26-20(14(13)10-25-19)12-4-6-16(22)18(8-12)24-2/h3-8,13-14,19-22H,9-10H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
HGXBRUKMWQGOIE-AFHBHXEDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)