PHL86261
Isokaempferide
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-Methylkaempferol, 4′,5,7-Trihydroxy 3-methoxyflavone, Apigenin 3-O-methyl ether, Kaempferol 3-methyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
COC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-14(20)13-11(19)6-10(18)7-12(13)22-15(16)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-19H,1H3
VJJZJBUCDWKPLC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)