PHL84768
Curzerene
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Isofuranogermacrene, Isogermafurene, Neocurzerene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.32
Codice UNSPSC:
41116107
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?