PHL83256
Eclalbasaponin I
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(3β,16α)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-16-hydroxyolean-12-en-28-oic acid β-D-glucopyranosyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC[C@@]2([C@H](O)C[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C42H68O14/c1-37(2)14-15-42(36(52)56-35-33(51)31(49)29(47)23(19-44)54-35)21(16-37)20-8-9-25-39(5)12-11-27(55-34-32(50)30(48)28(46)22(18-43)53-34)38(3,4)24(39)10-13-40(25,6)41(20,7)17-26(42)45/h8,21-35,43-51H,9-19H2,1-7H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
ZKMRZIYTCZLEAV-VVJIWJAZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)