Documenti
PHL82478
Asarylaldehyde
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Asaronaldehyde
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Beilstein:
1951403
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)