Documenti
PHL80111
Sesamol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4-(Methylenedioxy)phenol, 5-Benzodioxolol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Beilstein:
127405
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)