Documenti fondamentali
PBG7A
Supelco
LEAD IN GASOLINE
analytical standard, set of 7 × 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D5059 (Part A)
Confezionamento
set of 7 × 100 mL
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
7 standards per set; 100 mL each.
Risultati analitici
Lead Standards in Various Matrices - Formulated sets
Standard No.Lead (Gms/Gal.)
Concentration Table: PBG7A
1 . . . . . . . . .0.000
2 . . . . . . . . .0.100
3 . . . . . . . . .1.000
4 . . . . . . . . .2.000
5 . . . . . . . . .3.000
6 . . . . . . . . .4.000
7 . . . . . . . . .5.000
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18.9 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)