Documenti
K08971330
Kromasil® 4 Column SFC Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Nota a piè di pagina
4 Column Kit includes one each of the following columns.
K08971322 - Kromasil 2.5 micron Silica SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971324 - Kromasil 2.5 micron Diol SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971326 - Kromasil 2.5 micron CN SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971328 - Kromasil 2.5 micron 2EP SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)