Documenti
K08971191
Kromasil® C18, Bulk
13 μm particle size, pore size 100 Å, pkg of 2000 g
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
NB.21
Nome Commerciale
Kromasil®
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 2000 g
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR100-13-C18-2000GM
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti