Documenti fondamentali
K08971153
Kromasil® C4, Bulk
10 μm particle size, pore size 300 Å, pkg of 1000 g
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
NB.21
Nome Commerciale
Kromasil®
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 1000 g
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR300-10-C4-1000GM
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
300 Å pore size
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)