Documenti fondamentali
K08670741
Kromasil® C8 HPLC Column
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 2.1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Nome Commerciale
Kromasil®
Produttore/marchio commerciale
Kromasil® KR100-3.5-C8-2.1X150
Disponibilità
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
150 mm × 2.1 mm
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
3.5 μm
Dimensione pori
100 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)