IP336HMSUC
Sulfur in heavy mineral oil, IP 336
Calibration Set C
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Categorie correlate
Componenti
Set C
0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm), 1.50% (15000ppm), 2.00% (20000ppm). 100 mL ea.
0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm), 1.50% (15000ppm), 2.00% (20000ppm). 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)