G1007617
HPLC Analysis of Atorvastatin and Related Compound E on Kromasil® 5-AmyCoat Chiral
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Kromasil 5-AmyCoat, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (K08670348)
mobile phase: 84:16 hexane: ethanol with 0.1% TFA
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1117 psi (77 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 20 μL
sample: 50 μg/mL atorva
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Risultati analitici
Note legali
Analita
Componente della fase mobile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)