G1006465
HPLC Analysis of Humira on BIOshell A400 Protein C4 Column
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: BIOshell A400 Protein C4, 10 cm x 2.1 mm, 3.4 μm particles (66825-U)
mobile phase: [A] 80:20, (water, 0.1% TFA): (acetonitrile, 0.1% TFA); [B] 50:50, (water, 0.1% TFA):(acetonitrile, 0.1% TFA).
gradient: 45 to 57% B in 12 min
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 2450 psi (for Competitor A), 1230 psi for BIOshell (169 bar (for Competitor A), 85 bar for BIOshell)
column temp.: 75 °C
sample: 0.3 μL Humira
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)