Documenti fondamentali
G006067
GC Analysis of Kennewick Peppermint Essential Oil on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (10 min)
injection: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Kennewick Peppermint Oil, (A.M. Todd Sample), neat
applicazioni
flavors and fragrances
Note legali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)