G005612
HPLC Analysis of 2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binapthaIene Diastereomers on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 2450 psi (169 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: (1R)-2,2′-Bis[(S )-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 25 μg/mL in methanol; (1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 50 μg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)