G005577
GC Analysis of Cold Pressed Bergamot Essential Oil on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min to 250 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec, constant
injection: Wet needle, 100:1 split
sample: cold pressed bergamot oil
applicazioni
flavors and fragrances
Risultati analitici
Note legali
Analita
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)