G004727
HPLC Analysis of (+/-)-N,N-Dibenzyltartaric Diamide Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP™-DP
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec (R,R) P-CAP-DP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (35024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)