G004693
HPLC Analysis of Norphenylephrine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 AC (pH 4.1)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (93:7, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Analita
Colonna analitica
Standard
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)