FFA57305
Gruppo fibre SPME poliacrilato (PA)
df 85 μm(PA, for use with multi fiber exchanger, needle size 24 ga
About This Item
Materiali
fused silica fiber
plain white hub
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pack of 3
pkg of 3 × ea
df
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PA coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with multi fiber exchanger
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
SPME fast-fit fiber assemblies simplify method development for solid-phase microextraction with easy installation and color-coded labels.