Documenti fondamentali
ES5242
GreenSep Ethyl Pyridine II SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
GreenSep
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 132291-GS-PYE-II
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
2-ethyl pyridine phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
The column ideally suited for the retention and rapid separation of chemicals containing acidic groups. The chromatogram below shows the separation of chemicals that contain acidic groups and demonstrates the retention and separation capability that GreenSep Ethyl Pyridine II can deliver for the SFC chromatographer.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
GreenSep is a trademark of ES Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)