ES5067
GreenSep™ Silica SFC 1.8 Micron HPLC Column
1.8 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3.0 mm
About This Item
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
GreenSep™
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 513A91-GS-SI
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 3.0 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
1.8 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)