D7039HMSUB
Sulfur in heavy mineral oil, ASTM D7039
Calibration Set B
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Categorie correlate
Componenti
Set B
Blank, 0.0025% (25ppm), 0.01% (100ppm), 0.05% (500ppm), 0.1% (1000ppm), 0.3% (3000ppm); 100 mL ea.
Blank, 0.0025% (25ppm), 0.01% (100ppm), 0.05% (500ppm), 0.1% (1000ppm), 0.3% (3000ppm); 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)