CRM36186
Paraoxon-ethyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate, Diethyl p-nitrophenyl phosphate, Paraoxon, Paraoxon-ethyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
Densità
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)