BP790
Erythromycin estolate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Erythromycin 2′-propionate dodecyl sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
erythromycin
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O.CC[C@H]1OC(=O)[C@@H](C)[C@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](C)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(O)C[C@H](C)C(=O)C(C)[C@@H](O)[C@@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.C12H26O4S/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;2-12H2,1H3,(H,13,14,15)/t18-,19+,20?,21+,22-,23-,24-,25?,26-,28+,29+,30+,31-,32-,34-,35-,36+,37+;/m0./s1
SKDGGFHGLZBNBC-CAHOBLCESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti