Documenti fondamentali
97757-U
Supelco
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, I.D. × L 23 mm × 53 mm, pkg of 20
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Composizione
bed wt., 11 g
Confezionamento
pkg of 20
Parametri
60 psi max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
23 mm × 53 mm
Gruppo funzionale matrice
Spherical Silica
Dimensione particelle
20-45 μm
Note legali
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)