Key Documents
861311
Supelco
EPA 624 Calibration Mix 1
2000 μg/mL each component in methanol (varied), analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
Grado
analytical standard
agenzia
EPA 624
Descrizione
Separate Source
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
    Benzene
    Bromobenzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Butylbenzene
    sec-Butylbenzene
    tert-Butylbenzene
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroform
    2-Chlorotoluene
    4-Chlorotoluene
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    1,3-Dichloropropane
    2,2-Dichloropropane
    1,1-Dichloro-1-propene
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    Ethylbenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Naphthalene
    Propylbenzene
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,3-Trichlorobenzene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    1,2,3-Trichloropropane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Mesitylene
    o-Xylene
    Cumene
    m-Xylene
    p-Cymene
    p-Xylene
    Vedi tutto (53)
Avvertenze
Danger
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)