Documenti fondamentali
843400
TOYOPEARL® AFFIPAK ACT Sampler (AF-Epoxy, Tresyl-650M)
phase AF-Epoxy, Tresyl-650M
, bottle of 2 × 5 g, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AFFIPAK Activated Media Sampler
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Descrizione
Phase filter (Various)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
dry, free flowing powder
Caratteristiche
Molecular weight range (Excl. limit: 5,000,000 Da)
Confezionamento
bottle of 2 × 5 g
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43400
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
Tecnica di separazione
affinity
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)