821865
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, carbamoyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Amide-80
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L68
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21865
Parametri
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
carbamoyl phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Note legali
Precolonna
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti