821391
ToyoScreen® AF-Heparin HC-650M Process Development Column
phase sulfated glycosaminoglycan, L × I.D. 3 cm × 14.6 mm, 65 μm particle size
About This Item
Materiali
aluminum seal
polypropylene and polyethylene frit
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 21391
Parametri
1-5 mL/min flow rate
20 mL/min max. flow rate
3 bar max. pressure
Lungh. × D.I.
3 cm × 14.6 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulfated glycosaminoglycan phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
5-10
Capacità
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
Tecnica di separazione
affinity
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)