Documenti fondamentali
819812
TOYOPEARL® HW-55F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 150 mL, 45 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
Scegli un formato
150 ML
264,00 €
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 ML
264,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Dimensione particelle:
45 μm
Gruppo funzionale matrice:
hydroxylated methacrylate phase
Matrice:
hydroxylated methacrylic polymer
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 150 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19812
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
45 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Toyopearl HW-55 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 1,000-700,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-550" designated products.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)