Documenti fondamentali
818277
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, phenyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
TSKgel® Super-Phenyl HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Super-Phenyl, 18277
Grado di funzionalizzazione
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
100 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
2.3 μm
Dimensione pori
140 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Stato fisico
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)