814028
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0014028
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
SP-550C
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 250 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 0014028
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Matrice
methacrylate
Gruppo funzionale matrice
sulfopropyl phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
3-11
Capacità
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
111 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
Compatibilità
mode of use strong cation exchange chromatography
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti