Documenti fondamentali
80023458
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 3.0 mm, carbamoyl phase
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
Nome del prodotto
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm, 2 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L68
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 23458
Parametri
50 °C max. temp.
600 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 3.0 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
carbamoyl phase
Dimensione particelle
2 μm
Intervallo di pH d’impiego
2.0-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)