Documenti
69135
Supelco
Diisobutyl fumarate
analytical standard
Sinonimo/i:
Fumaric acid diisobutyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. eboll.
249 °C (lit.)
Punto di fusione
8 °C (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)