64763
Plastic Clip
for use with ST 19/22 ground joint, pkg of 5 ea
Sinonimo/i:
Clip for Ground Glass Joint, 19/22, pk 5
About This Item
Materiali
plastic clip
Confezionamento
pkg of 5 ea
tecniche
passive air sampling: suitable
Compatibilità
for use with ST 19/22 ground joint
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)