63468
Silica gel on TLC Al foils
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm
About This Item
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
10 cm × 20 cm
Spessore strato
0.20 mm
Area superficiale
~500 m2/g
Dimensione particelle
5-17 μm
Dimensione pori
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Descrizione generale
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Altre note
105553
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)