59473
Plunger
for use with LC-10AS, Shimadzu 228-17019-93
Sinonimo/i:
Optimize Technologies HPLC Pump Part for Shimadzu™
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Shimadzu 228-17019-93
Compatibilità
for use with LC-10AS
Note legali
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)