577312-U
Ascentis® ES-Cyano (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Nome del prodotto
Ascentis® ES-Cyano HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L10
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Grado di funzionalizzazione
10% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Copertura della superficie
2.5 μmol/m2
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
silica gel high purity, spherical
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrizione generale
Useful for selectivity in the reversed-phase mode, including π π and dipole-dipole interacting compounds. Can also be used HILIC mode and normal phase chromatography.
Caratteristiche e vantaggi
- Enhanced stability at low pH
- Operates in reversed-phase, HILIC, and normal phase modes of chromatography
- Low MS bleed
- 100% aqueous compatible
- Available as 3 μm and 5 μm particles
- Particle composition: Type B silica gel
- Particle shape: Spherical
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?