Documenti fondamentali
57635
Needle port cleaner
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Descrizione generale
Needle port cleaner is an accessory for use with Rheodyne® Model 7725 and 7725i injectors.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.