Documenti fondamentali
57529-U
Supelco
SPME FFA-FS Plunger Recovery Tool
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
applicazioni
food and beverages
Altre note
Although we no longer distribute SPME-FFA products andaccessories, these products are available and distributed exclusively byChromline. Please visit the Chromline websiteor contact [email protected] for more information.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)