Documenti fondamentali
57407
Knitted reactor coil
volume 3.0 mL, L × I.D. 15 m × 0.5 mm
Sinonimo/i:
Reflective support plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Lungh. × D.I.
15 m × 0.5 mm
Volume
3.0 mL
Compatibilità
for use with PHRED Reactor
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)