57107
Supelclean™ ENVI™-8 SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 20
Sinonimo/i:
Supelclean™ ENVI-8, 0.5g/6mL, glass with PTFE frit, 20 pk
About This Item
Materiali
PTFE frit
glass hardware
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 20
Grado di funzionalizzazione
14% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- High 14% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
- Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
- Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.