Documenti fondamentali
57104-U
Supelco
Visiprep 5-Port Vacuum Manifold Conversion Kit
for converting 24-port model into DL 5-port flask model, includes DL 5-port lid and flask base plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)