Documenti fondamentali
509957
SGE Microvolume Replacement Needles
volume 1000-2500 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.), pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22 ga
Descrizione
NM1/2.5-LC
Caratteristiche
LC tip (blunt)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 039250
Lungh. × D.E. ago
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volume
1000-2500 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)