50749-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Nome del prodotto
Ascentis® Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L60
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
3 cm × 3 mm
Area superficiale
90 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Intervallo di pH
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)