506877
2-Chlorobenzoic acid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
343.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
173 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?