Documenti fondamentali
501654
Supelco
Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen and Oxygen
0.5 % (w/w) each component in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
analytical standard
Stato
gas
Confezionamento
cylinder of 48 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T217-48
Disponibilità
not available in EU
Concentrazione
0.5 % (w/w) each component in nitrogen
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
    Carbon dioxide (99.8%)
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Oxygen
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinderHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)