Documenti fondamentali
48907
Supelco
EPA TCL Hazardous Substances Mix 1
certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane
Scegli un formato
20 REACTIONS
$60.50
100 REACTIONS
$192.00
800 REACTIONS
$1,230.00
$60.50
A magazzino
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 REACTIONS
$60.50
100 REACTIONS
$192.00
800 REACTIONS
$1,230.00
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
$60.50
A magazzino
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA
610
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in dichloromethane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Benzoic acid
    p-Cresol
    o-Cresol
    2,4,5-Trichlorophenol
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)